4-Aminopyridin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Pyridin-4-amin
, 4-Pyridylamin
J61470.22EA
192
EUR
J61470.22
J61470.14
4-Aminopyridin ≥99%
4-Aminopyridin
A potassium channel blocker
Formel:
C₅H₆N₂ Molekulargewicht: 94,12 g/mol Siedepunkt: 273…274 °C Schmelzpunkt: 157…161 °C Dichte: 1,26 Flammpunkt: 164 °C (327 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006439 CAS-Nummer: 504-24-5 EINECS: 207-987-9 UN-Nummer: 2671 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,03964 |