Dextran, M.W. ~ 40,000
Lieferant: Thermo Scientific
J63690.09EA
45.6
EUR
J63690.09
J63690.18
J63690.22
J63690.36
Dextran, M.W. ~ 40,000
Dextran
Formel:
(C₆H₁₀O₅)n Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00130935 CAS-Nummer: 9004-54-0 EINECS: 232-677-5 |