Dextran, M.W. ~ 6,000
Lieferant: Thermo Scientific
J62775.09EA 32.4 EUR
J62775.09 J62775.36 J62775.22 J62775.18
Dextran, M.W. ~ 6,000
Dextran
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00130935
CAS-Nummer: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5