Melatonin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
J62452.06EA
37.7
EUR
J62452.06
J62452.14
Melatonin ≥99%
Melatonin
A pineal gland hormone associated with sleep regulation. It induces apoptosis
Formel:
C₁₃H₁₆N₂O₂ Molekulargewicht: 232,28 g/mol Schmelzpunkt: 116…120 °C |
MDL Number:
MFCD00005655 CAS-Nummer: 73-31-4 EINECS: 200-797-7 |