Kanamycinsulfat
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
J61272.14EA
280
EUR
J61272.14
J61272.09
J61272.22
Kanamycinsulfat
Kanamycin sulphate
Antibiotic. Inhibits translocation during protein biosynthesis
Formel:
C₁₈H₃₈N₄O₁₅S Molekulargewicht: 582,6 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00070253 CAS-Nummer: 25389-94-0 EINECS: 246-933-9 |