Tetracyclin
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
J61714.06EA 35.3 EUR
J61714.06 J61714.14 J61714.22
Tetracyclin
Tetracyclin
Can induce apoptosis in osteoclasts
Formel: C₂₂H₂₄N₂O₈
Molekulargewicht: 444,43
Schmelzpunkt: 172…174 °C
MDL Number: MFCD00151232
CAS-Nummer: 60-54-8
EINECS: 200-481-9