5-Fluoruridin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
J62083.03EA 55.7 EUR
J62083.03 J62083.06
5-Fluoruridin ≥97%
5-Fluoruridin
Formel: C₉H₁₁FN₂O₆
Molekulargewicht: 262,19 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036832
CAS-Nummer: 316-46-1
EINECS: 206-260-3