Streptozocin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
J61601.03EA
284
EUR
J61601.03
J61601.ME
Streptozocin ≥97%
Streptozocin
Antibiotic and antitumor agent. Potent methylating agent for DNA
Formel:
C₈H₁₅N₃O₇ Molekulargewicht: 265,2 g/mol Schmelzpunkt: 121 °C Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00006607 CAS-Nummer: 18883-66-4 EINECS: 242-646-8 |