Ammoniumchlorid 0.5 M in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Salmiak
J62046.ADEA
36.3
EUR
J62046.AD
J62046.AE
Ammoniumchlorid 0.5 M in wässriger Lösung
Ammoniumchlorid
Formel:
NH₄Cl Molekulargewicht: 53,49 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011420 CAS-Nummer: 12125-02-9 EINECS: 235-186-4 |
![]() |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...