Azur A
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
J61346.14EA
33.5
EUR
J61346.14
J61346.22
Azur A
Azur A
For staining cell granules and tissues
Formel:
C₁₄H₁₄ClN₃S Molekulargewicht: 291,797 g/mol Schmelzpunkt: 290 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012112 CAS-Nummer: 531-53-3 EINECS: 208-510-7 |