Azur C
Lieferant: Thermo Scientific
J64515.06EA 24.6 EUR
J64515.06 J64515.03
Azur C
Azur C
Formel: C₁₃H₁₂ClN₃S
Molekulargewicht: 277,78 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00067677
CAS-Nummer: 531-57-7
EINECS: 208-512-8