2'-Desoxyguanosin
Lieferant: Thermo Scientific
J60741.03EA
76.7
EUR
J60741.03
J60741.06
J60741.09
2'-Desoxyguanosin
2'-Desoxyguanosin
Formel:
C₁₀H₁₃N₅O₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00080300 CAS-Nummer: 312693-72-4 EINECS: 213-505-8 |