2-Chloradenosin
Lieferant: Thermo Scientific
J63810.03EA
245
EUR
J63810.03
J63810.MD
2-Chloradenosin
2-Chloradenosin
A selective A1-adenosine receptor agonist. Induces apoptosis
Formel:
C₁₀H₁₂ClN₅O₄ Molekulargewicht: 301,69 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005734 CAS-Nummer: 146-77-0 EINECS: 205-678-3 |