Adenosine-5′-triphosphate disodium salt hydrate 98%, ultrarein
Lieferant: Thermo Scientific
J60336.22EA 826 EUR
J60336.22 J60336.14
Adenosine-5′-triphosphate disodium salt hydrate 98%, ultrarein
Adenosine-5′-triphosphate disodium salt hydrate
Formel: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃ • xH₂O
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 51963-61-2
EINECS: 213-579-1