Monensin Natriumsalz ≥90%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
J61669.03EA
68.3
EUR
J61669.03
Monensin Natriumsalz ≥90%
Monensin monosodium salt
Formel:
C₃₆H₆₁NaO₁₁ Molekulargewicht: 692,85 g/mol Schmelzpunkt: 267…269 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00077826 CAS-Nummer: 22373-78-0 EINECS: 244-941-7 UN-Nummer: 3462 ADR: 6.1,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...