Acriflavin Hydrochlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
J60048.14EA 52.7 EUR
J60048.14
Acriflavin Hydrochlorid
Acriflavin Hydrochlorid
Formel: C₂₇H₂₈Cl₄N₆
Molekulargewicht: 578,36 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 8063-24-9
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III