Sudanschwarz B
Lieferant: Thermo Scientific
J62268.22EA
140
EUR
J62268.22
J62268.14
J62268.09
Sudanschwarz B
Sudanschwarz B
Histochemical stain for chromosomes
Formel:
C₂₉H₂₄N₆ Molekulargewicht: 456,55 g/mol Schmelzpunkt: 118…126 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006919 CAS-Nummer: 4197-25-5 EINECS: 224-087-1 |