Indometacin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
J63255.06EA
59.9
EUR
J63255.06
J63255.03
J63255.14
Indometacin ≥99%
Indomethacin
Formel:
C₁₉H₁₆ClNO₄ Molekulargewicht: 357,80 Schmelzpunkt: 158…161 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00057095 CAS-Nummer: 53-86-1 EINECS: 200-186-5 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,II |