Urine collection bottles
Lieferant: Vitlab
216-3004EA 4.56 EUR
216-3004 216-3003 VITL394
Urine collection bottles
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Sammlung und Vorbereitung von Urinproben
Bottles made of PP or PC.
  • Excellent chemical resistance
  • Good temperature resistance
Raised scale with graduation of 50 ml, with or without attached lid made of LDPE.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904