Gelfiltrations-kalibriersets
Lieferant: Cytiva
28-4038-41EA 566.74 EUR
28-4038-41 28-4038-42
Gelfiltrations-kalibriersets
Protein-Aufbereitungs Protein Purification Resins
Gelfiltrations-kalibriersets eignen sich für die einfache, zuverlässige Kalibrierung von hochauflösenden Gelfiltrationsmedien und -säulen wie Superdex, Superose und Sephacryl.
  • Optimiertes Spektrum von Proteinen eignet sich für hochauflösende Medien und Fertigsäulen
  • Niedriges und hohes Molekulargewicht reicht von 6500 bis 75.000 bzw. von 43.000 bis 669.000
  • Enthält fünf Proteine, lyophilisiert in einzelnen Fläschchen
  • Mit Blue Dextran 2000 zur Bestimmung der leeren Fraktion in der Säule
Bitte beachten For research use only.