Die kompakten Variocool Umlaufkühler eignen sich ideal für anspruchsvolle Temperieraufgaben in Labors, Mini-Anlagen und der Produktion. Die Geräte sind mit TFT-Farbbildschirm und Folientastatur, USB-Schnittstelle und integriertem Alarm ausgestattet, die sich leicht zugänglich an der Vorderseite des Geräts befinden. Sie verfügen zudem über eine elektronische Füllstandsanzeige auf dem Display und einen Alarm bei zu niedrigem Füllstand. Die Modelle können entweder luft- oder wassergekühlt sein, und alle haben feststellbare Rollen. Es steht eine große Auswahl an werkseitig eingepassten Optionen und Schnittstellen zur Verfügung, die nachgerüstet werden können und dem Benutzer eine größere Flexibilität und Kontrolle bieten. Optionen umfassen Hochleistungspumpen für einen höheren Eingangsdruck, an die Kühlleistung angepasste Heizelemente für ein schnelles Aufheizen, Durchflussregelung, Installation im Freien, Verwendung mit entionisiertem Wasser und Geräuschdämpfung. Optionale verfügbare Schnittstellen umfassen Analogmodul, RS232/485, Kontaktmodule, Profibus und PT100/LiBus-Module, um eine individuelle Anpassung des Geräts an die Anwendungen zu erleichtern. Für weitere Informationen zu den Optionen und Schnittstellen wenden Sie sich bitte an Ihr Avantor-Vertriebszentrum.
- Arbeitstemperaturbereich von -20 °C bis +40 °C, kann mit einem optionalen Thermostat auf +80 °C erhöht werden
- Energieeffiziente Modelle mit guter Temperaturregelung für einen geringeren Energieverbrauch und erhöhte Kosteneinsparungen
- Alle Modelle außer VC 600 haben einen einstellbaren Bypass und Manometer für den Anschluss an druckempfindliche Anwendungen
- Größere Modelle haben ein Turm-Design und luftgekühlt Einheiten haben Mikrokanalkühler, um Platz zu sparen und die verwendete Kühlmittelmenge zu reduzieren
Max. Flussrate/max. Druck:
VC 600 – VC 2000 W: 28 l/min, 0,9 bar Druck
VC 3000 – VC 10000 W: 37 l/min, 3,2 bar Druck
VC 5000 (B)/(C) - VC 10000 W (B)/(C): 37 l/min, 4,8 bar Druck
VC 5000 (D) - VC 10000 W (D): 60 l/min, 5,0 bar Druck
VC 3000 – VC 10000 W: 37 l/min, 3,2 bar Druck
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß IEC 60529: IP32
Lieferumfang: Lieferumfang: Wird mit Schraubverschlüssen geliefert. Wasser wird für den Betrieb bei positiven Temperaturen empfohlen, und kryo30 Flüssigkeit für den Betrieb bei negativen Temperaturen. Bitte beachten Sie, dass die Geräte VC 5000, VC 5000 W, VC 7000, VC 7000 W, VC 10000 und VC 10000 W eine 3-phasige Stromversorgung erfordern.
Bitte beachten Hinweis: Kühlleistung bei 20, 0, -10 °C