MW Proteinmarker, Prism
Lieferant: VWR Chemicals
1B1349-500ULEA 182 EUR
1B1349-500UL
MW Proteinmarker, Prism
Elektrophorese-Reagenzien Molekulargewichtsmarker
Die Prism Proteinmarker enthalten sechs aufgereinigte Proteine in orange, blau und violett für eine einfache Abschätzung des Molekulargewichts der Proben. Die Banden von 19 bis 130 kDa vereinfachen die Überwachung der Proteinmigration während der Elektrophorese und die anschließende Auswertung der Proteintransfereffizienz auf eine Blotting-Membran. Der Prism Proteinmarker ist gebrauchsfertig und kann auf im Labor gegossenen oder handelüblichen Fertiggelen angewandt werden. Ausreichend Material für 50 bis 100 Bahnen.
  • 6 Banden von 19 bis 130 kDa
  • 3 markante Farben zur einfachen Bandenidentifizierung