MW Proteinmarker, niedriger Bereich
Lieferant: VWR Chemicals
K880-200ULEA 287 EUR
VWRCK880-200UL
MW Proteinmarker, niedriger Bereich
Protein-Molekulargewicht-Marker, niedriger Bereich, mit 6 Banden von 3,5 bis 31 kDa. Ausreichend Material für 40 Assays.
  • 6 Banden von 3,5 bis 31 kDa
  • Hervorragend geeignet für Gele zur Trennung von Proteinen und Polypeptiden mit niedrigem Molekulargewicht