Drucken
MW Proteinmarker, BlueStep™, breiter Bereich, vorgefärbt
Lieferant: VWR Chemicals
K973-0.5MLEA 223 EUR
K973-0.5ML
MW Proteinmarker, BlueStep™, breiter Bereich, vorgefärbt
Elektrophorese-Reagenzien Molekulargewichtsmarker
BlueStep™ Protein-Molekulargewicht-Marker, breiter Bereich, vorgefärbt; mit 9 Banden von 9 bis 200 kDa. Die vorgefärbten Banden lassen sich problemlos auf Blotting-Membranen für Western Blots übertragen. Ausreichend Material für 50 Assays.
  • 9 Banden von 9,0 bis 200,0 kDa
  • Überwacht die Elektrophorese in Echtzeit