Protein-Färbekit, PlusOne® Silver
Lieferant: Cytiva
PlusOne® Silver
17-1150-01EA 205.99 EUR
17-1150-01
Protein-Färbekit, PlusOne® Silver
Färbemittel Elektrophorese-Färbemittel
PlusOne® ist ein Reagenz für die schnelle und sensitive Färbung von Proteinen in Polyacrylamid-Gelen. Gebrauchsfertige Lösungen und bereits abgewogene Chemikalien minimieren die Präparationszeit und sorgen für eine einfache Handhabung sowie maximale Zuverlässigkeit.
  • Farbloser Hintergrund in Gelelektrophorese-Systemen
  • Visualisierungstechnik detektiert Proteine im Nanogrammbereich
  • 100-fach sensitiver als die Coomassie-Blau-Färbung
Ohne die Zugabe von Glutaraldehyd auch für die 2D-Elektrophorese und die Massenspektrometrie geeignet.
Bestellinformation: Kit beinhaltet Natriumacetat (10×17 g), 5% Natriumthiosulphat (1×100 ml), EDTA-Na₂ (10×3,65 g), Natriumcarbonat (10×6,25 g), 2,5% Silbernitrat (2×125 ml), 37% Formaldehyd (1×2,5 ml), 25% Glutardialdehyd (1×12,5 ml) zur Färbung von 10 bis 60 Gelen, je nach Größe und Protokoll - 10 DALT Fertiggele, 10 Fertiggele 12,5×26 cm, 20 Minigele (8 bis 10×8 cm) oder 30 bis 60 PhastGel™-Gele.
Bitte beachten 1 Year shelf life (storage 4-8°C)