Säulen, PD MiniTrap™ G-10
Lieferant: Cytiva
MiniTrap™
28-9180-10EA 348.51 EUR
28-9180-10
Säulen, PD MiniTrap™ G-10
Chromatographiesäulen
PD MiniTrap G-10 columns are prepacked, single-use gravity columns for buffer exchange and cleanup of biological samples, for example peptides, small proteins, and oligosaccharides.
  • Vorgepackt mit Sephadex™ G-10 Medium für effiziente Entfernung von Kontaminanten wie Salzen, Farbstoffen und radioaktiven Markierungen
  • Hohe Entsalzungskapazität – kein Reinigungssystem erforderlich
  • Vorbereitung von Proben im Volumenbereich von 100 bis 300 µl
  • Stabil in Gegenwart aller gängigen Puffer
Für großvolumigere Anwendungen verwenden Sie die PD MidiTrap™ G-10 Säulen (400 bis 1000 μl).
For larger scale please use PD MidiTrap G-10 columns.
Lieferumfang: Instructions are supplied with the columns.