Gelfiltrationssäulen, HiPrep™ mit Sephacryl® S-200 HR
Lieferant: Cytiva
HiPrep™
17-1195-01EA 972 EUR
17-1195-01 17-1166-01
Gelfiltrationssäulen, HiPrep™ mit Sephacryl® S-200 HR
Chromatographiesäulen
HiPrep™ 16/60 Sephacryl® S-200 HR und HiPrep™ 26/60 Sephacryl® S-200 HR sind vorgepackte Gelfiltrationssäulen für die präparative Trennung von Biomolekülen von bis zu 5 ml bzw. 13 ml Probenvolumen. Sephacryl® S-200 dient zur Trennung von mittelgroßen Proteinen, darunter Antikörper und Serumproteine.
  • Maximale Rückgewinnung und minimale unspezifische Adsorption mit langanhaltender chemischer und physikalischer Stabilität aufgrund der hydrophilen, starren Allyl-Dextran/Bisacrylamid-Matrix
  • Säulen bieten reproduzierbare Trennungen über einen breiten Molekulargewichtsbereich