Bromphenolblau Natriumsalz
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: 3,3',5,5'-Tetrabromphenolsulfonphthalein Natriumsalz4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-yliden)bis[2,6-dibromphenol]-S,S-dioxid NatriumsalzBromphenolblau wasserlöslichNatrium-α-(3,5-dibrom-4-oxo-2,5-cyclohexadienyliden)-α-(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)toluolsulfonat
M116-50GEA 107 EUR
M116-50G
Bromphenolblau Natriumsalz
Bromphenolblau Natriumsalz
Tracking-Farbstoff für Nukleinsäure- und Proteingele. Auch ein pH-Indikator (gelb bis blau, Bereich von 3,0 - 4,6).
Designed as a yellow to blue pH indicator: 3,0 to 4,6.
Formel: C₁₉H₉Br₄NaO₅S
Molekulargewicht: 691,95 g/mol
MDL Number: MFCD00013793
CAS-Nummer: 34725-61-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Clarity of Solution Pass
Protease none detected
Visual Transition Interval (pH 3.0 – 4.6) Pass
Appearance Light red to purple powder.