HiPrep™ Entsalzungssäulen
Lieferant: Cytiva
HiPrep™
17-5087-02EA 1936 EUR
17-5087-02 17-5087-01
HiPrep™ Entsalzungssäulen
Chromatographiesäulen
Die HiPrep™ 26/10 Entsalzungssäule ist eine praktische, benutzerfreundliche mit Sephadex™ G-25 Fine vorgepackte Säule für Entsalzung und Pufferaustausch für Probengrößen von bis zu 15 ml pro Säule.
  • Ersetzt die Dialyse zum Entsalzen und spart Zeit und Arbeit
  • Kompatibel mit einer Laborpumpe oder einem Chromatographiesystem
  • Zwei oder vier Säulen können in Serie für die Probengrößen von 30 bis 60 ml verwendet werden