Anionenaustauscher-Chromatographiesäulen, Mono Q™
Lieferant: Cytiva
Tricorn™
17-5166-01EA 1970.55 EUR
17-5166-01
Anionenaustauscher-Chromatographiesäulen, Mono Q™
Chromatographiesäulen
Mono Q™-Säulen sind starke Anionenaustauscher-Chromatographiesäulen für die Proteinanalyse oder das hochauflösende Polieren von Proteinen im kleinen Maßstab.
  • Mit MonoBeads™ Q starkem Anionenaustauscher-Chromatographieharz gepackt
  • Monodispers poröse 10-µm-Kügelchen bieten eine hohe Auflösung, Reproduzierbarkeit und Haltbarkeit
  • Tricorn-Säulenformat, kompatibel mit ÄKTA™-Systemen und anderen Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (LC)-Systemen
  • Größere Ladekapazität, aber etwas geringere Auflösung als bei MiniBeads-Säulen
Mono Q™-Säulen sind mit MonoBeads™-Q-Harz vorgepackt, einem starken Anionenaustauscher für die Hochleistungs-Ionenaustauschchromatographie (IEX) von Proteinen, Peptiden, Polynukleotiden und anderen Biomolekülen.
MonoBeads™ ist ein Polystyrol/Divinylbenzol-Harz. Eine hohe Effizienz wird durch die Verwendung kleiner, kugelförmiger, monodisperser Kügelchen (10 µm) erreicht, die sachkundig in Hochleistungssäulen gepackt werden. Diese hohe Effizienz, gepaart mit der hervorragenden Selektivität der Q-Substituenten, führt zu einer Trennung mit hoher Auflösung.
Mono Q™-Säulen haben viele Anwendungen, darunter: • Aufreinigung einer RNAi-Effektor-Nuklease aus kultivierten Drosophila-Zellen; als Argonaute2 identifiziert
• Reinigung und Fraktionierung von Molke zur Untersuchung einer Caseinkinase
• Reinigung von RNF8 vor der Bewertung seiner Funktion als Ubiquitin-Ligase