Leere Säulen, HiScale™
Lieferant: Cytiva
HiScale™
28-9644-41EA 810 EUR
28-9644-41 28-9645-14 28-9644-24 28-9645-13 28-9644-45 28-9644-44
Leere Säulen, HiScale™
Chromatographiesäulen
Leere Säulen mit hoher Druckstabilität (können bis zu 20 bar standhalten) und hohen Flussraten eignen sich für das Packen mit modernen Bio-Chromatographiemedien wie MabSelect™ und Capto™ für die Prozessentwicklung und präparative Chromatographie. Das benutzerfreundliche Design ermöglicht ein optimiertes Verfahren durch vereinfachten und reproduzierbaren Betrieb.
  • Bietet eine axiale Kompression des Gelbetts und einen nicht drehbaren Kolbenmechanismus für verbesserte Fülleigenschaften
  • Zwei Adapter bieten eine hohe Flexibilität und dynamische Füllhöhen
  • Möglichkeit zum Abspülen des gesamten Adapterschafts nach dem Füllen minimiert das Risiko von Bakterienwachstum nach längerem Gebrauch
Der QuickLock Mechanismus des Adapterschafts erleichtert die schnelle und einfache Bewegung des Adapters und vereinfacht so Anpassungen sowie die Demontage und Reinigung. Die Messskala auf der Säule erleichtert das Prognostizieren und Erreichen einer vordefinierten Packhöhe, wodurch die Prozesssteuerung sowie Reproduzierbarkeit verbessert werden. Obwohl die HiScale™ Säulen für Hochdruck-Medien optimiert sind, sind sie vollständig kompatibel mit allen derzeit für XK Säulen gültigen Anwendungen (und Packmethoden).
The QuickLock mechanism of the adapter shaft facilitates rapid and easy movement of the adapter, simplifying adjustments as well as disassembly and cleaning. The entire shaft may be rinsed after column packing, minimizing the risk of bacterial growth. The column’s measurement scale helps users to predict and reach a predefined bed height.
HiScale™ columns are based on the well‐established line of XK columns. They are compatible with all methods currently applicable to XK columns.
HiScale™ 10/40 columns are especially suitable for scaledown studies used in, for example, viral clearance evaluation in downstream processing. The small inner diameter and flexible adapters minimize costly sample and viral spike volumes. The robust design of HiScale™ 10/40 allows for controlled bed heights and gives reproducible results offering an effective scaled down model of the large-scale downstream process.
HiScale™ chromatography columns are compatible with all Cytiva resins. For columns packed with SOURCE 15 and SOURCE 30, a 10 µm net ring should be used.
Lieferumfang: HiScale Säulen werden mit einem Säulenschlauch, äußeren Schutzschlauch, zwei Adaptern, PEEK-Schläuchen und Verbindern an beiden Enden für den einfachen Anschluss an Ventile, Pumpen und Monitore geliefert.