HEA und PPA HyperCel™ Mixed-Mode-Chromatographiesorbentien
Lieferant: Pall Laboratory
HyperCel™
569-0012EA 67.7 EUR
569-0012 569-0008
HEA und PPA HyperCel™ Mixed-Mode-Chromatographiesorbentien
Proteinaufbereitungsmedien
HEA und PPA HyperCel™ Sorbentien sind skalierbare Chromatographiesorbentien, die für das Einfangen von Proteinen und das Entfernen von Verunreinigungen entwickelt wurden. Sie arbeiten auf der Basis eines Mixed-Mode-Mechanismus mit einer Kombination aus elektrostatischen und hydrophoben Wechselwirkungen von Proteinen mit den Liganden. HEA und PPA HyperCel™ Sorbentien bieten einzigartige Selektivitäten, die sich von Ionenaustauschchromatographie oder herkömmlicher HIC (hydrophobe Interaktionschromatographie) unterscheiden, die zur Vereinfachung der Prozessentwicklung gescreent werden können.
Durchschnittliche Partikelgröße: 80–100 µm
Bead-Zusammensetzung: hochporöse, quervernetzte Zellulose
Dynamische Bindungskapazität für BSA (10 % Breakthrough)*: 40–60 mg/ml
Liganden: aliphatische (HEA – Hexylamin); aromatische (PPA – Phenylpropylamin)
BSA-Rückgewinnung: >90 %
pH-Arbeitsbereich: 2 - 20
pH-Reinigungsbereich: 1 - 14
Druckbeständigkeit: <3 bar (44  psi)
Typischer Arbeitsdruck: <1  bar (14 psi)
* Bestimmung mit 5 mg/ml BSA in PBS, Flussrate: 100 cm/h