Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Wischtücher für allgemeine Anwendungen, WYPALL* X90
Lieferant: Kimberly-Clark
WYPALL*
Diese weichen und dennoch robusten Wischtücher bieten eine gute Saugfähigkeit bei Öl und Wasser. Sie sind ideal für anspruchsvolle Wischausgaben, die Vorbereitung von Oberflächen mit Lösungsmitteln und die Reinigung von Metallobjekten und rauen Oberflächen.
  • Saugfähiger als andere industrielle Wischlösungen und wiederverwendbar: Weniger Abfall für Benutzer
  • Robust und strapazierfähig dank zwei gebundenen Lagen Spinnvlies
  • Erhältlich als Rolle oder in tragbarer Spenderbox
Colour: White
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung L×B Verpackt VE Katalognummer Menge
Großrolle, perforiert 282×340 mm 450 Tücher/Rolle 1 Roll 115-1530
Spenderbox, groß 282×427 mm 136 Tücher/Box 1 115-1532
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge