Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Reinigungsschwämme
Lieferant: Vileda Professional
Diese angenehm sanften Padschwämme mit hellem, weichem Vlies ohne Schleifmittel sind ideal zur kratzfreien Reinigung empfindlicher Oberflächen.
  • Farbcodierungssystem ermöglicht eine Reinigung nach Hygienestandards und HACCP-Prinzipien
  • Die Schwämme liegen weich in der Hand, sorgen für Grifffestigkeit und fördern die Ergonomie
  • Waschbar bis 60 °C
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Farbe L×B VE Katalognummer Menge
Blau 150×70 mm 10 129-0796
Gelb 150×70 mm 10 129-0798
Grün 150×70 mm 10 129-0795
Rot 150×70 mm 10 129-0797
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping