Bodenpads, DynaCross Superpads

Lieferant: Vileda Professional
DynaCross
129-0820EA 11.4 EUR
129-0820
Bodenpads, DynaCross Superpads
Wischtücher Reinigungskits und -Pads
Diese Bodenwartungspads bestehen aus hochwertigem Fasern, Harzen und Scheuermitteln. Sie sind für die Verwendung mit Bodenpflegegeräten vorgesehen, entweder trocken oder in Kombination mit Reinigungsmitteln.

  • Ideal zur allgemeinen Bodenreinigung
  • Hohe chemische Beständigkeit und keine Farbauslaugung
  • Dank des Cross-Lay-Verfahrens zeigen mehr Fasern Richtung Reinigungsoberfläche, wodurch die Leistung während der gesamten Lebensdauer verbessert wird
  • Maschinenwaschbar bis 40 °C

Farbe: Braun

Gewicht: 2550 g/m²

Stärke: 25 mm
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR