Luftstromkontrollsystem, Pyramid
Lieferant: VWR Collection
SAS Super
710-0967EA 6210 EUR
710-0967
Luftstromkontrollsystem, Pyramid
Durchflussmesser
Luftkeimsammler sollten regelmäßig entsprechend der guten Laborpraxis und guten Herstellungspraxis kontrolliert werden. Es sollte sicher gestellt sein, dass der Luftkeimsammler gemäß den Spezifikationen des Herstellers arbeitet. Tatsächlich können Batteriefehler, Stürze usw. den Luftkeimsammler beschädigen. Das Pyramid Luftstromkontrollsystem ist ein einfach zu bedienendes, batteriebetriebenes System für die Kalibrierung der SAS Luftkeimsammler. Das Gerät besteht aus zwei getrennten Einheiten: einem Gebläse und einem Strömungsmesser. Das Pyramid wird auf der Oberseite des Luftkeimsammlers positioniert. Der Propeller des Luftkeimsammlers produziert ein elektrisches Feld, das proportional zu Geschwindigkeit der Luft ist. Das System misst dieses elektromagnetische Feld und berechnet den Luftstrom, der dann auf dem digitalen Display angezeigt wird (Liter pro Minute oder Kubikfuß pro Minute). Die Batterie hat eine Autonomie von 3 Jahren (30.000 Tests) und ist mit IQ/OQ-Dokumentation erhältlich.
  • Für die interne Qualitätskontrolle
  • Messzeit 30 Sekunden
  • Gemäß der guten Laborpraxis (GLP) und guten Herstellungspraxis (GMP)
  • Die LCD-Anzeige kann die Ergebnisse in Liter pro Minute (l) oder Kubikfuß pro Minute (CFM) anzeigen