- Home
- Blockthermostate
- Heiz-Blockthermostate, schüttelnd
- VWR® Thermal Shake Touch, Thermoschüttler
VWR® Thermal Shake Touch, Thermoschüttler
Lieferant: VWR
VWR®
460-0205EA
3140
EUR
460-0205
460-0206
460-0203
460-0204
460-0202
VWRU10027-176
VWRU89232-908
460-0207
VWR® Thermal Shake Touch, Thermoschüttler
Blockthermostate
Heiz-Blockthermostate, schüttelnd
Der Thermal Shake Touch wurde für Anwendungen konzipiert, die konsistente und präzise Ergebnisse erfordern. Das flache Gerät verfügt über Heiz- und Schüttelfunktionen und kann mit austauschbaren Blöcken für eine große Vielzahl von Röhrchen und Mikrotiterplatten verwendet werden. Der LCD-Touchscreen ermöglicht eine schnellere Einstellung von Temperatur, Drehzahl und Zeit, die gleichzeitig angezeigt werden können. Auf dem Bildschirm können Hilfethemen mit Bedienhinweisen angezeigt werden. Der Touchscreen kann mit laborüblichen Gummihandschuhen bedient werden.
- Einfach zu bedienender 4,3"-Farb-LCD-Touchscreen ermöglicht dem Benutzer, den Fortschritt für fünf benutzerdefinierte Programme, jeweils mit fünf einzelnen Schritten, zu speichern und über die Live-Statusleiste visuell zu verfolgen
- Geeignet für schnelles Erwärmen, hohe Schüttelgeschwindigkeiten; Puls-Funktion, ideal für schnelle Vortex-Anwendungen
- Zeitschaltuhr mit akustischem Alarm, 1 Min. bis 99 Std. 59 Min., Aufwärmfunktion wird automatisch abgeschaltet, wenn das Gerät ein internes Problem erkennt
- USB-Anschluss kann Informationen für Datenprotokollierung, Programmspeicherung und Softwareupdates an ein Flash-Laufwerk übertragen
Die Programmsteuerung ermöglicht Benutzereinstellungen für den Automatikbetrieb und das Speichern von fünf verschiedenen fünfstufigen Programmen. Einstellbare Funktion für den Temperaturanstieg legt die Heizraten in Schritten von 0,5 °C/min einzeln fest. Maximale Temperaturgenauigkeit durch Ein-Punkt-Kalibrierung; das Ein-Punkt-Kalibrierverfahren ermöglicht dem Benutzer die Kalibrierung von bis zu 6 verschiedenen definierten Temperaturen. Hergestellt aus einem hochwertigen hitze- und chemikalienbeständigen Polymer, so dass das Gehäuse bei allen normalen Betriebstemperaturen kühl bleibt. Begrenzungsfunktion für die Maximaltemperatur sorgt dafür, dass die Temperatur nicht die benutzerdefinierten Grenzwerte zur Kontrolle temperaturempfindlicher Proben überschreitet. Wenn die Oberseite eine Temperatur von 40 °C erreicht, leuchtet eine Warnleuchte auf und erlischt erst dann, wenn das Gerät auf unter 40 °C gekühlt ist.
Die verbesserte Elektronik und der Temperaturfühler des Geräts ermöglichen genaue und zuverlässige Temperatureinstellungen über den Betriebsbereich von 5 bis 35 °C (maximal 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend). Anwendungen umfassen Zellkulturen, DNA, RNA und Proteinstudien.
Bestellinformation: Zur Verwendung des Geräts sind Blöcke erforderlich, die separat bestellt werden müssen.
Lieferumfang: Lieferumfang: Lieferung mit 1,5-ml-Block (460-0210), einem Rack und einer Abdeckung. Zusätzliche Blöcke bitte separat bestellen. Hinweis: Eppendorf Thermomixer R® Blöcke sind kompatibel mit dem VWR® Thermoschüttler Thermal Shake Touch. Ein Modell mit NIST-Zertifikat und 3-Punkt-NIST-Kalibrierung ist ebenfalls erhältlich. Das Zertifikat enthält tatsächliche Kalibriermessdaten und Unsicherheit. Die Kalibrierung entspricht ISO/IEC 17025.
Bitte beachten *RT = Umgebungstemperatur
** Reaktionsgefäß-Blöcke mit abnehmbarem Rack und Abdeckung.
** Reaktionsgefäß-Blöcke mit abnehmbarem Rack und Abdeckung.
New Product
Zeitlich begrenzte Aktion
Ausgewählte Artikel unterhalb sind derzeit in Aktion
Enter Certificate Details
Preis auf Anfrage
Learn more
About VWR
Item(s) Added to Cart