Hochpräzise Digitalthermometer
620-1929EA 67.2 EUR
VWRI620-1929
Hochpräzise Digitalthermometer
Diese einsatzbereiten Thermometer sind für Temperaturmessungen mit einer hohen Genauigkeit vorgesehen. Sie können in Luft, Gas, Flüssigkeiten und Feststoffen verwendet werden und eignen sich für pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen, die Lebensmittelindustrie, das Gesundheitswesen, Behörden und Umweltanwendungen.
  • Warnanzeige bei niedrigem Batterielevel
  • Kalibrierbar: Eingabe von Offset und Anstieg
  • 'HOLD'-Funktion
Lieferumfang: Lieferumfang inkl. 9 Volt-Batterie, Kalibrierungszertifikat und Kunststoffgehäuse (nur 620-1931).