Waschpuffer, PBS mit 0,05% Tween® 20, pH 7,4
Lieferant: Avantor
VWR®
M245-10.4G-5PKEA 124 EUR
M245-10.4G-5PK
Waschpuffer, PBS mit 0,05% Tween® 20, pH 7,4
Puffer Elektrophorese-Puffer Waschpuffer
Vorgemischter Puffer als gebrauchsfertiger Beutel. Eine Packung ergibt 1 Liter 1X PBS/Tween® 20 Lösung (10 mmol Phosphatpuffer, 137 mmol Natriumchlorid, 2,7 mmol Kaliumchlorid, 0,05% Tween® 20), wenn der Beutelinhalt zu einem 1 Liter Wasser hinzugefügt wird.
Leitfähigkeit @ 25 °C (10,38 g/l Wasser), 5,5 - 16,5.
pH @ 25 °C (10,38 g/l Wasser), 7,2 - 7,6.