Waschpuffer, TBS/Tween® 20X Flüssigkonzentrat, ultrarein
Lieferant: VWR Life Science
K873-1L
Waschpuffer, TBS/Tween® 20X Flüssigkonzentrat, ultrarein
Puffer Elektrophorese-Puffer Waschpuffer
Praktisches Flüssigkonzentrat für die Zubereitung von 10 Litern 1X Puffer für Blotting- und ELISA-Anwendungen.
  • Verhindert hohen Hintergrund durch effektives Entfernen nicht gebundener Reagenzien