PBS/Tween® Pufferkonzentrat, 20X
Lieferant: VWR Chemicals
K875-500MLEA 277 EUR
K875-500ML
PBS/Tween® Pufferkonzentrat, 20X
Puffer Elektrophorese-Puffer Waschpuffer
  • Verhindert hohen Hintergrund durch effektives Entfernen nicht gebundener Reagenzien
  • Praktisches Flüssigkonzentrat für Blotting- und ELISA-Anwendungen
pH (1:20, Wasser) @ 25 °C, 7,50 - 7,70.
Concentrate (500 ml) prepares 10 litres of a 1X buffer.
When diluted down to a 1X concentration, 0,05% Tween® 20 is present.