Diethylenglycolmonobutylether stabilisiert, TECHNICAL
Achtung
Synonyme: Butylcarbitol2-(2-Butoxyethoxy)ethanolButyldiglycol
Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol 400 ppm
VWRS86011.410EA 0 EUR
VWRS86011.410
Diethylenglycolmonobutylether stabilisiert, TECHNICAL
Diethylenglycolmonobutylether
Formel: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
Molekulargewicht: 162,23 g/mol
Siedepunkt: 230,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –68 °C
Dichte: 0,954 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 100 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002881
CAS-Nummer: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Merck Index: 12,01592