Flammhemmende Regenjacke, Glenroy 7222
Lieferant: Sioen
Siopor® FR
113-7224EA 162 EUR
113-7224 113-7223 113-7226 113-7225 113-7228 113-7227
Flammhemmende Regenjacke, Glenroy 7222
Arbeitskleidung
Diese wasser- und winddichte Jacke ist aus Sio-Start FR AST Material gefertigt, einem Polyester-Material mit FR-PU-Beschichtung + AST. Sie verfügt über ein festes, flammfestes Baumwollfutter mit zwei Innentaschen. Das Außenmaterial ist wasserabweisend, während die Beschichtung auf der Innenseite Feuchtigkeit anzieht und den Körper warm und trocken hält.
  • Reißfest, bandverschweißte Nähte
  • Hochstehender Kragen, vorgesehen für Kapuze (Kapuze als Zubehör erhältlich)
  • Reißverschluss unter Klettbandpatte
  • Eine aufgesetzte Brusttasche mit Falte, zwei aufgesetzte Taschen, zwei Badge-Laschen, Napoleontasche
  • Rund eingesetzte Ärmel, Ärmelverengung mittels Klettbandpatte
  • Kordelzug im Untersaum
Rückenlänge: 85 cm
Gewicht: 240 g/m²
Zertifizierungen: EN 531 (A B2 C1), EN 13034 (Typ 6), EN 14116 (Innenindex 3; Außenindex 1), EN 1149-5, EN 343 (3-3)