Flammhemmende Warnschutz-Regenhose, Kamber 7235
Lieferant: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
7235ET1279/3XL 7235ET1279/S 7235ET1279/L 7235ET1279/2XL 7235ET1279/1XL 7235ET1278/S 7235ET1278/M 7235ET1278/L 7235ET1278/3XL 7235ET1278/2XL 7235ET1279/M 7235ET1278/1XL
113-7268EA 173 EUR
113-7268 113-7271 113-7269 113-7267 113-7266 113-7265 113-7264 113-7263 113-7262 113-7261 113-7270 113-7260
Flammhemmende Warnschutz-Regenhose, Kamber 7235
Arbeitskleidung
Hochwertige, leichte Hose aus Siopor® Excell, einem drei-lagigen Dobby-Ripstop-Polyester-Gewebe + AST, kombiniert mit einer atmungsaktiven FR-PU-Beschichtung und einem inhärenten FR-Gewirk. Das Gewebe verfügt über eine wasserabstoßende Ausrüstung an der Außenseite und eine wasserdampfdurchlässige Beschichtung an der Innenseite.
  • Wasser- und winddicht, sehr atmungsaktiv, antistatisch
  • Bandverschweißte Nähte
  • Unterbeinverengung mittels Druckknöpfen
  • Elastischer Gummizug im Bund
Gewicht: 270 g/m²
Lightweight high performance trousers made of Siopor Excell, a 3-layer fabric consisting of Dobby Ripstop polyester fabric + AST, a breathable FR PU coating, and an inherent FR knitting. The material is water-repellent on the outside and features a moisture-attracting coating on the inside.
EN 343 (3-3), EN 1149-5, EN 13034 (Typ PB/6), EN ISO 11612 (A1 B2 C1 E1 F1 W33), EN ISO 14116, EN ISO 11611 (Klasse 1 - A1A2)
Zertifizierungen: EN 343 (3-3), EN 1149-5, EN 13034 (Typ PB/6), EN ISO 11612 (A1 B2 C1 E1 F1 W33), EN ISO 14116, EN ISO 11611 (Klasse 1 - A1A2)
Bitte beachten Waterproof and windproof, highly breathable, anti-static Taped seams Supple, high tear resistance Legs adjustable by press studs Elasticated waist