Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (35)
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
praezisionsthermometer-digital
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"33"
  Listenansicht Galerieansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese digitalen Modelle können das Datum und die Uhrzeit von bis zu zehn Vorgängen aufzeichnen, die außerhalb der vorprogrammierten Grenzwerte liegen....
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese Thermometern mit Dreifach-Anzeige sind mit verschiedenen Fühlern erhältlich. Die Flasche schützt das Thermometer vor schnellen Temperaturänderun...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese einsatzbereiten Thermometer sind für Temperaturmessungen mit einer hohen Genauigkeit vorgesehen. Sie können in Luft, Gas, Flüssigkeiten und Fest...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Dieses Thermometer ist hochpräzise und eignet sich für Messungen in Erde, Lebensmitteln, Öfen, Küvetten, Gassystemen, Wasserbädern, Inkubatoren, chemi...
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese Digitalthermometer gemäß internationaler Normen liefern exakte Messwerte, wie sie bei kritischen Anforderungen, Qualitätskontrollen und Routinem...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese Thermometer sind konzipiert für Lebensmittel, Pharmazeutika, Erdölprodukte, Abwasser, Gassysteme, Erde, Öfen und die Elektronikindustrie.
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Waterproof recalibratable thermometers for high precision measurements in liquids and in air, or for measurement of core temperatures (with insertion ...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Accurate measurements for laboratories, quality management, and monitoring of production processes.
Application: Food (HACCP), medical / pharmac...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 33
  1  2  3  4  5  Nächste