Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (13)
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Infrarot-Thermometer
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"28"
  Listenansicht Galerieansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Dieses Infrarot-Thermometer misst sofort die Temperatur jeder beliebigen Oberfläche. Es kann auch für Lebensmittel, Pharmazeutika, Elektronik, Sicherh...
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Dieses Thermometer eignet sich für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie, für Biowissenschaften, Pharmazeutika, Erdölprodukte, in Reinräumen, in de...
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Dieses benutzerfreundliche Infrarot-Thermometer vom Typ K erfasst die Temperatur in weniger als einer Sekunde.
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Dieses Thermometer erfasst die Temperatur flüssiger, fester und halbfester Oberflächen in weniger als einer Sekunde. Die nicht-invasiven, „berührungsl...
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Traceable® infrared laser thermometer is simple to operate—turn on, point at sample, and take a reading in less than a second. Unit reads both Fahrenh...
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Dieses Infrarot-Thermometer bietet eine großen Messbereich für präzise Messungen von unterschiedlichen Oberflächentemperaturen.
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Dieses HACCP-konforme (Hazard Analysis and Critical Control Points) Thermometer wurde für Labore, die Lebensmittelverarbeitung, die Lebensmittelzubere...
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Dieses leichte Gerät misst die Temperatur von Flüssigkeiten und Feststoffen in einer Sekunde. Der Laserstrahl ermöglicht ein präzises Anvisieren zur T...
UOM:  1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 28
  1  2  3  4  Nächste