Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (41)
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Digitalthermometer mit Fühler
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"36"
  Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese hochpräzisen Digitalthermometer mit chemikalienbeständigen Fühlern sind für die Überwachung der Temperatur von Pharmazeutika, Impfstoffen, Chemi...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese digitalen Stabthermometer sind ideal für Feldstudien, Nasslabore, abspülbare Bereiche, Lebensmittelkontrollen und Tanks/Wannen.
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Dieses wasserdichte und stoßfeste Thermometer ist ein zuverlässiger Ersatz für gefährliche Quecksilberinstrumente. Der Fühler ist beständig gegen die ...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Dieses Einstechthermometer misst die Kerntemperatur von gelagerten, gefrorenen oder zubereiteten Lebensmitteln. Für die Verwendung in Erde, Brauereien...
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Sicheres Thermometer für Messungen in Erde, Küvetten, Reagenzgläsern, Lebensmitteln, Inkubatoren, Petroleumkohlenwasserstoffen und für praktisch alle ...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Simultaneously displays temperature, timer, and current alarms. Reduce guesswork with instant, accurate temperature readings.
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese hochpräzisen Protokoll-Thermometer sind für die Temperaturüberwachung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Wasserbädern, Heizblöcken und Inkubato...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Dieses Thermometer verfügt über einen ausklappbaren Fühler, der in einem beliebigen Winkel positioniert werden kann.
UOM:  1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 36
  1  2  3  4  5  Nächste 
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping