Stickstoffgenerator, Genie N118LA, Peak Scientific
Lieferant: Peak Scientific
564-0115EA 0 EUR
564-0115
Stickstoffgenerator, Genie N118LA, Peak Scientific
Gasgeneratoren Stickstoff-Generatoren
Der Genius N118LA Stickstoffgenerator eignet sich zur Stickstoffversorgung von LC-MS-Anwendungen, bei denen ein maximaler Gasfluss von 18 l/min erforderlich ist.
  • Kein externer Kompressor erforderlich
  • Diagnostische Selbsttests für einen störungsfreien Betrieb
  • Abschaltfunktion lässt den Generator ruhen, wenn kein Stickstoff erforderlich ist
Min./max. Betriebstemperatur: 5 °C bis 25 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit: 70 %
Gasauslass: 1×¹/₄" BSP innen
Lieferumfang: Rollen für einfache Mobilität im Lieferumfang enthalten.