Stickstoffgeneratoren, Infinity NM Serie,
Lieferant: Peak Scientific
564-0117EA 0 EUR
564-0117 564-0116
Stickstoffgeneratoren, Infinity NM Serie,
Gasgeneratoren Stickstoff-Generatoren
Diese Generatoren sind für den Anschluss an eine vorhandene Druckluft konzipiert und werden den Anforderungen von LC-MS-, LC-MS/MS-, Probenverdunstungs-, ELSD- und NMR-Anwendungen gerecht.
Anforderung an Druckluftquelle: Infinity NM18L 50 l/min; Infinity NM32L 90 l/min
Min./max. Lufteinlassdruck: 125 – 145 psi
Min./max. Betriebstemperatur: 5 °C bis 30 °C
Taupunkt: −40 °C