Präzisionswaagen, Quintix®
Lieferant: Sartorius
Quintix®
611-2679EA 2960 EUR
611-2679 611-2712 611-2711 611-2678 611-2710 611-3130 611-4264 611-2709 611-2708 611-2707 611-2706 611-2705 611-2749 611-2748 611-2704 611-2703 611-2747 611-2746 611-2745 611-2744 611-2743 611-2742 SARBQUINTIX6131CFR 611-4273 611-3866 611-3867 611-2699 611-2698 611-2697 611-2696 611-2695 611-2694 611-2693 611-2692 611-2691 611-2690 611-4160 611-4246 611-2649 611-2647 611-2646 611-2689 611-2644 611-2688 611-2643 611-2687 611-2686 611-2642 611-2685 611-2641 611-2684 611-2640 611-2683 611-2682 611-2681 611-2680 611-3125 611-3126 611-3127 611-3128 611-3129 611-2639 611-2638
Präzisionswaagen, Quintix®
Waagen
Eine Serie von ergonomischen Waagen, konzipiert für einfache, intuitive Bedienung; mit großem Touchscreen, selbsterklärenden Symbolen und Kurztexten. Neben den Standardanwendungen wie allgemeines Wägen, Dichtebestimmung, Prozentwägen, Kontrollwägen, Peak-Hold-Funktion, Zählen und Mittelwertbildung bietet die Quintix® Produktpalette außerdem die Funktionen Mischen, Komponenten, Statistik und Umrechnen. Die Ergebnisse können ohne zusätzliche Software über eine Mini-USB-Schnittstelle an einen Drucker oder einen Computer direkt in eine Microsoft Excel® Tabelle übertragen werden. Menü ist in 10 Sprachen verfügbar.
  • Kontrastreiches Farbdisplay mit Touchscreen
  • Stabilisationszeiten 1,5–2 Sekunden
  • isoCAL – interne Kalibrier- und Justierfunktion
  • Windschutz bei 1-mg-Waagen mit Türen, die gleitend öffnen; komplette Zerlegung möglich, dadurch leicht zu reinigen
  • Supervisor-Schloss verhindert unbeabsichtigte Änderungen an den Einstellungen
  • Optionaler GLP-konformer Drucker YDP30 wird von der Quintix® Waage automatisch erkannt
Lieferumfang: Lieferumfang: Beinhaltet Universalnetzteil, Schutzabdeckung und Bedienungsanleitung.